Merck
57177
Supelco
Leeres Polypropylen-SPE-Röhrchen mit PE-Fritten, 20 μm Porosität
volume 20 mL, pk of 20
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene
Beschreibung
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
Verpackung
pk of 20
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
20 mL
Porengröße
20 μm
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Mit diesen SPE-Leerkartuschen können Sie Ihre eigenen SPE-Kartuschen packen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)