Merck
57183
Supelco
Polyethylen-(PE)-Fritte, 20 μm Porosität
for use with 20mL SPE Tube, pk of 40
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
for SPE Tube
Qualitätsniveau
Verpackung
pk of 40
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Porengröße
20 μm
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with 20mL SPE Tube
Allgemeine Beschreibung
Frits are critical components of the HPLC system design and act as a depth filter for the concurrent physical removal of small molecules. Frits are available in various materials. Medium, 20 μm porosity frits are used for crystalline precipitates and extraction applications.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)