This is a dual-layer SPE tube containing both Supelclean ENVI-Carb (upper layer) and LC-NH2 (lower layer) SPE sorbents, separated by a polyethylene frit. The ENVI-Carb layer is a carbon surface with a hexagonal ring structure. The LC-NH2 layer is an aminopropyl (5%) monomerically bonded onto carbon.
54035-U
Supelclean™ ENVI-Carb/NH2 SPE-Röhrchen
bed A 500 mg (Supelclean ENVI-Carb), bed B 500 mg (Supelclean LC-NH2), volume 6 mL, pk of 30
Synonym(e):
Carbon/NH2 SPE cartidge, 6 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene tube
Produktlinie
Supelclean™
Zusammensetzung
bed A, 500 mg (Supelclean ENVI-Carb)
bed B, 500 mg (Supelclean LC-NH2)
Verpackung
pk of 30
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
6 mL
Aktive Matrixgruppe
aminopropyl phase
carbon phase
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
ion exchange
reversed phase
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Kompatibilität: Organische oder wässrige Lösungen
- Doppelschicht-SPE-Kartusche, die die SPE Adsorbentien Supelclean ENVI-Carb (obere Schicht) & LC-NH2 (untere Schicht) (getrennt durch eine PE-Fritte) enthält
- Entwickelt für höchste Reinigungsleistung bei der Multi-Rückstands-Pestizid-Analyse in Lebensmitteln (z.B. Agrarprodukte, Fleisch usw.).
- ENVI-carb besitzt eine hohe Affinität zu planaren Molekülen und kann Pigmente (z.B. Chlorophyll und Carotinoide) und Sterole, die Lebensmitteln und Naturprodukten häufig enthalten sind, isolieren oder entfernen
- Supelclean LC-NH2 ist eine Aminopropylphase, die Fettsäuren, organische Säuren und einige polare Pigmente und Zucker, die häufig in Lebensmittelmatrices enthalten sind, zurückhält
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Protokolle
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Verwandter Inhalt
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Die Festphasenextraktion (SPE) ist eine Technik zur schnellen, selektiven Probenvorbereitung und -aufreinigung vor einer chromatographischen Analyse (z. B. HPLC, GC, DC). Mit der SPE können Probenmatrizes ausgetauscht, Analyten konzentriert und Interferenzen und Verunreinigungen entfernt werden, um Ergebnisse zu verbessern und die analytische Säule zu schützen.
-
Is the Supelclean ENVI-Carb/NH2 SPE Tube Column an activated carbon column as a classification? Or is it a GC/NH2 column?