Merck
57047
Supelco
Visiprep SPE-Verteilerersatzlösungsmittelführungsnadeln
for use with standard, 12- and 24-port models (included with 57030-U & 57250-U)), PTFE, pk of 12
Synonym(e):
PTFE-LÖSUNGSMITTELFÜHRUNGEN, 12 STÜCK
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE
Produktlinie
Visiprep
Verpackung
pk of 12
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
PFAS testing
food and beverages
Kompatibilität
for use with standard, 12- and 24-port models (included with 57030-U & 57250-U))
Allgemeine Beschreibung
The manifold lids are equipped with solvent guide needles which provide an inert flow path for samples.
Fußnote
Enthalten bei den Visiprep 12- und 24-Port Vakuumextraktionsgeräten (57030-U and 57250-U)
Rechtliche Hinweise
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.