Merck
57031-U
Supelco
Visiprep Verteilerabdeckung (Durchflussreglerventile und Dichtungen enthalten)
for use with standard, 12-port model
Synonym(e):
V.E.-ABDECKUNG MIT 12 KONTROLLVENTILEN UND DICHTUNG
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with standard, 12-port model
Fußnote
Enthalten beim Visiprep 12-Port Vakuumextraktionsgerät (57030-U)
Rechtliche Hinweise
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)