Fortfahren mit
57124
Visidry Trocknungsaufsatz
for use with Visiprep 24-port model
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA 1633, suitable for EPA 533, suitable for EPA 537.1, suitable for EPA OTM-45, suitable for GB 31604.35-2016, suitable for ISO 21675 2019, suitable for ISO 25101, suitable for ISO/CEN 15968-2010
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
PFAS testing
food and beverages
compatibility
for use with Visiprep 24-port model
General description
Der Visidry Trockenaufsatz wurde für unser Visiprep Vakuum- Extraktionsgerät entwickelt, die Kat.Nr. 57100-U paßt jedoch auch auf unser preiswertes Preppy-Extraktionsgerät. Der Visidry Aufsatz läßt sich in Minutenschnelle anschließen, trocknet 12 oder 24 Proben gleichzeitig und ist für jede Art von Inertgas geeignet. Er ist auch zum Abdampfen und zur Konzentrierung aufbereiteter Proben einsetzbar. Der Gasstrom kann für jede Kartusche einzeln eingestellt werden.
Hinweis:Zur Trocknung von 12mL, 20mL oder 60mL SPE-Kartuschen ist der Visidry Trockenaufsatz nicht geeignet.
Legal Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
572555703657032
description
for use with Visiprep 24-port model
description
for use with 24-port model, includes base, 2 support rods, center plate, plate for 10 mm test tubes, 8 retaining clips
description
for use with standard, 12- and 24-port models (optional use with 57030-U & 57250-U), stainless steel, pk of 12
description
for use with standard 12- and 24-port models, pk of 2
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
PFAS testing
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
PFAS testing
food and beverages
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with Visiprep 24-port model
compatibility
for use with 24-port model
compatibility
for use with standard, 12- and 24-port models (optional use with 57030-U & 57250-U)
compatibility
for use with standard 12- and 24-port models
agency
suitable for DIN 38407-42, suitable for ISO/CEN 15968-2010, suitable for GB 31604.35-2016, suitable for EPA 1633, suitable for EPA OTM-45, suitable for EPA 533, suitable for EPA 537.1, suitable for ISO 25101, suitable for ISO 21675 2019
agency
-
agency
suitable for DIN 38407-42, suitable for GB 31604.35-2016, suitable for EPA OTM-45, suitable for ISO 21675 2019, suitable for EPA ACB B23-05b, suitable for ISO 25101
agency
-
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
reg. compliance
-
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
reg. compliance
-
EPAACBB23-05b
-
DIN38407-42, EPAPlasticContainerMethod, FDAC-010_02, EPAACBB21-02, GB31604_35-2016, ISO21675_2019, FDAC-010_03, EPAACBB23-05b, EPA1633, ISO25101
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Visidry Trocknungsaufsatz
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)