Fortfahren mit
1.19852
LiChrolut® Drying unit
suitable for sample preparation
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.630,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
€ 1.630,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Quality Segment
application(s)
sample preparation
storage temp.
no temp limit
General description
All the individual steps associated with solid-phase extraction can be carried out using the LiChrolut extraction unit rapidly and reliability.This transparent and vacuum – suitable unit made of glass can be used to prepare up to 12 samples simultaneously.
for sample preparation
Legal Information
LICHROLUT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)