Merck
569251-U
Supelco
Discovery® HS C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Discovery-RP18-HPLC-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Discovery® HS C18 HPLC-Säule, 3 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Discovery®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
20% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
7.5 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
300 m2/g
Oberflächendeckung
3.2 μmol/m2
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
120 Å
pH Betriebsbereich
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Die HPLC-Säule Discovery® HS C18 (Länge 7,5 cm, Innendurchmesser 4,6 mm) erweist sich unter sauren und basischen Bedingungen als weitestgehend stabil.
Anwendung
  • A stability indicating RP-HPLC method for determination of the COVID-19 drug molnupiravir applied using nanoformulations in permeability studies.: Diese Forschungsarbeit demonstriert den Einsatz der Discovery®-HS-C18-HPLC-Säule bei der Entwicklung einer robusten HPLC-Methode zur Analyse von Molnupiravir und verdeutlicht ihre Bedeutung für die aktuelle pandemiebezogene pharmazeutische Forschung (Recber et al., 2022).
  • A new RP-HPLC method as an auxiliary tool for optimization of sample preparation procedures for tracing of PPCPs of different hydrophilicities.: Unterstreicht die Eignung der Discovery®-HS-C18-HPLC-Säule für die Umweltüberwachung, insbesondere für pharmazeutische und Körperpflegeprodukte, und verbessert die Analysemethoden für die Umweltsicherheit (Portillo-Castillo et al., 2021).
  • Analysis of terizidone in plasma using HPLC-UV method and its application in a pharmacokinetic study of patients with drug-resistant tuberculosis.: In dieser Studie wird die Discovery®-HS-C18-HPLC-Säule verwendet, um den Terizidon-Spiegel im Patientenplasma zu bestimmen, was wichtige Erkenntnisse über die Behandlung von arzneimittelresistenter Tuberkulose liefert (Mulubwa and Mugabo, 2018).
  • Optimization of LC method for the quantification of doxorubicin in plasma and urine samples in view of pharmacokinetic, biomedical and drug monitoring therapy studies.: Zeigt den Nutzen der Discovery®-HS-C18-HPLC-Säule bei der Optimierung von Verfahren der Flüssigchromatographie für das potente Chemotherapeutikum Doxorubicin und unterstreicht ihre Rolle bei der Überwachung therapeutischer Medikamente (Maliszewska et al., 2018).
  • Universal efavirenz determination in transport study, rat placenta perfusion and placenta lysate by HPLC-UV.: Zeigt die Anwendung der Discovery®-HS-C18-HPLC-Säule bei der Untersuchung der Permeabilität und des Transports von Efavirenz durch die Plazenta und liefert wertvolle pharmakologische Erkenntnisse (Zelena et al., 2017).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Stabile LC-MS-Trennungen mit extrem geringem Bluten
  • Im analytischen bis präparativen Maßstab erhältlich
  • Äußerst stabil, sichert außergewöhnliche Reproduzierbarkeit von Lauf zu Lauf und von Säule zu Säule
  • Höhere Hydrophobie, für eine bessere Trennung anspruchsvoller Verbindungen
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vorsäulenkartusche
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Swati Jaiswal et al.
Journal of chromatographic science, 55(6), 617-624 (2017-03-24)
Tuberculosis (TB) with human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immunodeficiency syndrome represents the most common infectious diseases worldwide. Anti-TB drugs are used concurrently with antiretroviral drug for treatment of TB-HIV co-morbidities. Due to lower risk of interaction with protease inhibitors, rifabutin is
Jolanta Flieger et al.
Journal of separation science, 34(7), 733-739 (2011-03-02)
Highly hydrophilic compounds belonging to biogenic amines were analysed in the reversed-phase system, modified with the addition of ionic liquids: 1-ethyl-3-methyl-imidazolium hexafluorophosphate (EMIM PF(6)) and chaotropic salt NaPF(6) on Discovery HS C18 column at acidic conditions. The effect of the
Abad Khan et al.
Talanta, 84(3), 789-801 (2011-04-13)
A new, simple, economical and validated high-performance liquid chromatography linked with electrochemical detector (HPLC-ECD) method has been developed and optimized for different experimental parameters to analyze the most common monothiols and disulfide (cystine, cysteine, homocysteine, methionine, reduced (GSH) and oxidized
Awantika Singh et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 29(6), 485-496 (2015-07-15)
Adhatoda beddomei and Adhatoda vasica are popular Ayurvedic medicinal plants in India, belonging to the family Acanthaceae. Tricyclic quinazoline alkaloids are found to be the most abundant in these plants which are responsible for broad-spectrum medicinal properties. This study aims
Bhavin N Patel et al.
Biomedical chromatography : BMC, 22(11), 1213-1224 (2008-07-25)
A simple, precise and accurate assay for the determination of 6-methoxy-2-naphthylacetic acid (6-MNA), an active metabolite of nabumetone in human plasma, was developed and validated using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). The analyte (6-MNA) and propranolol (internal standard, IS) were
Verwandter Inhalt
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.