53023AST
Astec® CLC-D Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Chiral Separation CLC-D Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Astec® CLC-D Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L32
Produktlinie
Astec®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Astec®
Parameter
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
chiral bidentate ligand (D-form), requires 5 mM CuSO4 phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
Betriebs-pH-Wert
3.5-7
Trenntechnik
chiral
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Features:
- Separates α-hydroxy carboxylic acids, amino acids and other α-bifunctional compounds
- High selectivity with simple mobile phases
- Copper complex gives strong UV 254 nm signal
- Simple reversal of elution order, CLC-L vs. CLC-D
- Excellent reproducibility
(1) Davankov, V. A.; Rogozhin, S. V. Ligand chromatography as a novel method for the investigation of mixed complexes: Stereoselective effects in a-amino acid copper(II) complexes. J. Chrom. A. 1971, 60, 284-312.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCActive Filters