Merck
G004665
HPLC Analysis of Tartaric Acid Enantiomers on Astec® CLC-D, Trace Level Detection
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Astec CLC-D, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (53023AST)
mobile phase: 3 mM copper sulfate, pH 3.2
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 5 mg/mL in water
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    DL-Tartaric acid, ≥99%
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)