Wichtige Dokumente
SMB00937
Fatty Acid Methyl Esters Standard Mixture
Synonym(e):
FAME, fatty acids, standard mixture
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 vial
Löslichkeit
soluble, clear, colorless
Lagertemp.
-10 to -25°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)-based metabolomics is used to identify and quantify small-molecule metabolites such as small acids, alcohols, hydroxyl acids, amino acids, sugars, fatty acids, sterols, catecholamines, drugs, and toxins.
Fatty acid methyl esters used in this standard showed a strong, consistent m/z 87 ion and molecular ions which could be used to differentiate the individual peaks.
Sonstige Hinweise
Analyt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)