Merck
52615-U
Supelco
Discovery® DSC-18Lt SPE-Röhrchen
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene tube
Leistungsmerkmale
endcapped
Zusammensetzung
bed wt., 500 mg
Verpackung
pk of 30
Kennzeichnungsgrad
11% C loading
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
480 m2/g
Volumen
6 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) bonding
Partikelgröße
50 μm
Porengröße
70 Å pore size
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Retentionsmechanismus: Umkehrphase (RP)
Kompatibilität: Wässrige Proben (biologische Flüssigkeiten, Wasser)
  • Monomer gebunden, Octadecyl (11% C), endcapped
  • Erhöhte Retention für mittelpolare hydrophobe Moleküle
  • Für die Elution sehr großer hydrophober Moleküle, die von DSC-18 Material zu stark retardiert werden
  • Ermöglicht die Differenzierung von Wirkstoffmetaboliten in bioanalytischen Applikationen
  • Verwenden Sie diese schwächer retardierende Phase für die schnelle Elution hydrophober Verbindungen mit schwächerern organischen Lösungsmittel und geringen Volumen
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.