Merck
52579-U
Supelco
Supelclean PSA SPE-Röhrchen
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Synonym(e):
PSA SPE cartridge tube, 6 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Materialien
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Zusammensetzung
bed wt., 500 mg
Verpackung
pk of 30
Kennzeichnungsgrad
8.4% C loading
3.3% N loading
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
500 m2/g
Volumen
6 mL
Oberflächendeckung
surface coverage 2.35 μmol/m2
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
Aktive Matrixgruppe
ethylenediamine-N-propy bonding, polymerically bonded
Partikelgröße
50 μm
Porengröße
70 Å pore size
pKa 
(1) 10.1, (2) 10.9
Kapazität
0.98-1.05 meq/g capacity
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
ion exchange
normal phase
Allgemeine Beschreibung
Retetionsmechanismus: Normalphase und Anionenaustausch
Kompatibilität der Probenmatrix: Organische oder wässrige Lösungen
  • Polymerisch gebundene Ethylendiamin-N-propyl-Phase, die primäre und sekundäre Amine enthält
  • Ein schwacher Anionenaustauscher mit einem pKa von 10,1 und 10,9
  • Ähnlich wie Aminopropyl-SPE-Phasen (NH2) im Hinblick auf Selektivität, doch mit weit höherer Kapazität aufgrund der Gegenwart von sekundären Aminen (0,98–1,05 meq/g)
  • Starke Affinität und hohe Kapazität für das Entfernen von Fettsäuren und organischen Säuren sowie einigen polaren Pigmenten und Zuckern bei der Durchführung von Multirückstands-Pestizidanalysen von Nahrungsmitteln
  • Reduziert die bei der GC-Analyse von Nahrungsmitteln auftretenden Matrix-verstärkenden Effekte nachweislich signifikant
  • Getestet auf überragende Sauberkeit mittels GC-FID und GC-MS
  • Zweizähnige Struktur des Liganden gestattet die Chelation
Rechtliche Hinweise
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
respiratory tract irritation
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.