52600-U
Discovery® DSC-18 SPE Großpackung
pkg of 100 g
Synonym(e):
C18 SPE material
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
pkg of 100 g
Kennzeichnungsgrad
18% C loading
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
480 m2/g
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) bonding
Partikelgröße
50 μm
Porengröße
70 Å pore size
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Kompatibilität: Wässrige Proben (biologische Fluide, Wasser)
- Polymer gebunden, Octadecyl (18 %C), endcapped
- Hohe 18 % Kohlenstoffbeladung für erhöhte Bindungskapazität und hohe Wiederfindung
- Die am wenigsten selektive Phase: hält die meisten organischen Analyten aus wässrigen Matrices zurück
- Auch für das Entsalzen von wässrigen Matrices geeignet
- Gut geeignet zur Extraktion strukturell unterschiedlicher Analyten aus einer Probe
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Use QuEChERS methods to analyze samples of milk for veterinary drugs.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.