52603-U
Discovery® DSC-18 SPE-Röhrchen
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
Synonym(e):
C18 SPE cartridge tube
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PE frit (20 μm)
polypropylene
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Zusammensetzung
bed wt., 500 mg
Verpackung
pk of 54
Kennzeichnungsgrad
18% C loading
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
480 m2/g
Volumen
3 mL
Matrix
silica gel (irregularly shaped, acid washed)
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
Partikelgröße
50 μm
Porengröße
70 Å pore size
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Kompatibilität: Wässrige Proben (biologische Fluide, Wasser)
- Polymer gebunden, Octadecyl (18% C), endcapped
- Hohe 18% Kohlenstoffbeladung für erhöhte Bindungskapazität und hohe Wiederfindung
- Die am wenigsten selektive Phase: Hält die meisten organischen Analyten aus wässrigen Matrices zurück
- Auch für das Entsalzen von wässrigen Matrices geeignet
- Gut geeignet zur Extraktion strukturell unterschiedlicher Analyten aus einer Probe
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..