Merck
508888
Supelco
Klarglas-1,2-ml-Bördelkappenfläschchen, flacher Boden, 8 x 40 mm
volume 1.2 mL, closure type, crimp top vial, clear glass vial, pkg of 125 ea
Synonym(e):
Fläschchen für das Waters® Karussell mit 96 Plätzen, 8 x 40 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
Verpackung
pkg of 125 ea
Hersteller/Markenname
Chromacol 1.2CWV
AD
8 mm
Durchm. × H
8 mm × 40 mm
Volumen
1.2 mL
Fitting
plug for 8 mm
Allgemeine Beschreibung
Crimp top vials (Clear glass, volume 1.2 mL, flat bottom, 8 x 40 mm) provide the best seal of any vials. They also have a large opening finish (6.0 mm). They are available with and without marking spots on the vial.
Rechtliche Hinweise
Waters is a registered trademark of Waters
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)