Direkt zum Inhalt
27329
ABC Vial, 2 ml (nur Fläschchen), 9-mm-Gewinde
clear glass vial, pkg of 100 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear glass vial
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
1.8 mL
fitting
thread for 9 mm
application(s)
general analytical
General description
Diese Probengefäße haben ein 9mm-Gewinde, was den Einsatz in Robotersystemen ermöglicht. Für Autosampler, die 12 × 32mm Schraubdeckel- oder Bördelrandgefäße benötigen.
  • 40% weitere Öffnung als Standard-Schraubdeckelgefäße
  • Hervorragendes Gewinde-Design für einer sichere Dichtung
  • Kompatibel mit den meisten GC-Autosamplern für Bördelrandgefäße
Application
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
Biochem/physiol Actions
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Other Notes
The diameter of inserts varies between manufacturers. Only the following insert part numbers are compatible with these large opening vials.
  • 24719, 24720Glass insert, conical bottom, 6 x 29mm
  • 24721Glass insert with bottom spring, 6 x 29mm
  • 24722Polypropylene insert with bottom spring, 6 x 29mm
  • 24717, 24718Glass insert, conical bottom, 6 x 31mm
  • 24715, 24716Glass insert, flat bottom, 6 x 31mm
Legal Information
ABC Vial is a trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)