Merck
27312
Supelco
Mikrofläschen mit Crimp-Verschluss, erfordert eine 8-mm-Dichtung
volume 0.6 mL, amber glass vial, O.D. × H 7 mm × 30 mm , conical, pkg of 200 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
amber glass vial
glass
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
Verpackung
pkg of 200 ea
AD × H
7 mm × 30 mm , conical
Volumen
0.6 mL
Fitting
thread for 8 mm
Kompatibilität
for use with Agilent/HP 7673A, Series I, II
for use with PTFE support sleeve 27316
Allgemeine Beschreibung
Use with:
Agilent / HP (not 1090A) PU 4247
Autometric 4100 Shimadzu AOC-14/1400
Beckman 501/502/507 SIL 6B/9A/LC-1
Dani ALS 86.80 Spark Promis
LDC Marathon, Promis Spectra-Physics
PerkinElmer Integral 4000
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)