504254
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder
Direct-Connect (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 3 to 4.0mm I.D.)
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Supelguard Vorsäulenhalter, Direct-Connect (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 3 to 4.0mm I.D.)
Materialien
stainless steel holder
Beschreibung
swivel design
Verpackung
pkg of 1 ea
Fitting
10-32 female UNF (Valco compatible)
5/16-40 female UNF (threads directly to column cartridge)
Kompatibilität
for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 3 to 4.0mm I.D.)
Allgemeine Beschreibung
Fußnote
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)