zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
2 cm × 2.1 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
Pore size:
120 Å
Matrix:
silica gel high purity, spherical
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
SUPELCOSIL™ LC-18 Supelguard-Kartusche, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
agency
suitable for USP L1
Quality Segment
packaging
pkg of 2 ea
parameter
<70 °C temp. range
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
2 cm × 2.1 mm
matrix
silica gel high purity, spherical
matrix active group
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å
pH range
2-7.5
application(s)
food and beverages
compatibility
use to protect LC-18, LC-PAH
separation technique
reversed phase
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SUPELCOSIL™ LC-18 Supelguard-Kartusche
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?