48710-U
Phenanthren-d10 -Lösung
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Agentur
EPA 625
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Leistungsmerkmale
standard type internal/surrogate
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
2000 μg/mL in dichloromethane
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
c21c3c(c(c(c2c(c(c(c1[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])c(c(c(c3[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
InChIKey
YNPNZTXNASCQKK-LHNTUAQVSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)