Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 5000 mg
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
340 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
density
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
InChI key
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard, for environmental analysis | description 98% | description analytical standard, for environmental analysis | description analytical standard |
| application(s) environmental | application(s) - | application(s) environmental | application(s) environmental |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade - | grade analytical standard | grade analytical standard |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenanthren
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - vPvB
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
85-01-8
85-01-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![Benzo[a]pyren analytical standard, for environmental analysis](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/253/820/be96d879-1811-46c0-8f11-612019691c2d/640/be96d879-1811-46c0-8f11-612019691c2d.png)
![Indeno[1,2,3-cd]pyren analytical standard](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/231/153/b0b230c2-efa0-4f43-a261-66b931ead3d2/640/b0b230c2-efa0-4f43-a261-66b931ead3d2.png)