Merck
47083-U
Supelco
Formaldehyd -Lösung
stabilized with methanol, ~37 wt. % in H2O, certified reference material
Synonym(e):
Formalin
About This Item
Lineare Formel:
HCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
30.03
Beilstein:
1209228
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
77101502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Dampfdichte
1.03 (vs air)
Dampfdruck
52 mmHg ( 37 °C)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
572 °F
Enthält
~37% water in methanol as stabilizer
Verpackung
pkg of 1 mL
Konzentration
~37 wt. % in H2O
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Dichte
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Eignung
suitable for manufacturing use (Laboratory chemicals)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChIKey
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
133.0 °F
Flammpunkt (°C)
56.11 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Arpeeta Sharma et al.
Diabetes, 64(11), 3937-3950 (2015-06-28)
Patients with diabetes have an increased risk of developing atherosclerosis. Endothelial dysfunction, characterized by the lowered bioavailability of endothelial NO synthase (eNOS)-derived NO, is a critical inducer of atherosclerosis. However, the protective aspect of eNOS in diabetes-associated atherosclerosis remains controversial
Cindy S Ma et al.
The Journal of experimental medicine, 205(7), 1551-1557 (2008-07-02)
Hyper-immunoglobulin E syndrome (HIES) is a primary immune deficiency characterized by abnormal and devastating susceptibility to a narrow spectrum of infections, most commonly Staphylococcus aureus and Candida albicans. Recent investigations have identified mutations in STAT3 in the majority of HIES
G R Moore et al.
Neurology, 55(10), 1506-1510 (2000-11-30)
To determine the pathologic basis of areas not exhibiting signal of the short-T2 component of the T2 relaxation distribution in MS, as studied in formalin-fixed brain. A myelin-specific MRI signal would be of great importance in assessing demyelination in patients
Richard Brad Jones et al.
PLoS pathogens, 10(8), e1004287-e1004287 (2014-08-15)
Resting memory CD4+ T-cells harboring latent HIV proviruses represent a critical barrier to viral eradication. Histone deacetylase inhibitors (HDACis), such as suberanilohydroxamic acid (SAHA), romidepsin, and panobinostat have been shown to induce HIV expression in these resting cells. Recently, it
Stephanie Belloc et al.
Fertility and sterility, 101(6), 1588-1593 (2014-04-03)
To evaluate sperm DNA fragmentation in normozoospermic male partners of couples undergoing infertility evaluation. Retrospective cohort study. Clinical andrology laboratory. A total of 1,974 consecutive normozoospermic men selected from a larger cohort of 4,345 consecutive, nonazoospermic men presenting for infertility
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoring
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. Are there any other compounds in Product No. 47083-U, Formaldehyde 37% Wt in Water, except formaldehyde and water?
    1 answer
    1. Cat# 47083-U is a saturated solution of formaldehyde, water, and typically another agent, most commonly methanol. In its typical form, formalin is 37% formaldehyde by weight, 6-13% methanol, and the remainder water.
      Helpful?
  5. Why does Product No. 47083-U, Formaldehyde 37% Wt in Water, contain methanol?
    1 answer
    1. A small percentage of methanol is added to limit the extent of polymerization of the formaldehyde.
      Helpful?
  6. What is the difference between formalin and formaldehyde?
    1 answer
    1. Formaldehyde is a gas that is readily soluble in water. Formalin is the common name for a solution made of 37% formaldehyde, 6-13% methanol, and water. The terms are not interchangeable.