Fortfahren mit
ICS045
Formaldehyd-Standard
certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 121,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 253,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 121,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
manufacturer/tradename
RTC ICS-045-100
concentration
1000 μg/mL in H2O
technique(s)
ion chromatography: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
2-30°C
General description
Dieses zertifizierte Referenzmaterial wird in Übereinstimmung mit ISO 17034 und ISO/IEC 17025 hergestellt und zertifiziert. Alle Informationen zur Anwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials finden Sie im Analysenzertifikat.
Other Notes
Die Analytwerte können von Charge zu Charge variieren. Einige Chargen enthalten möglicherweise nicht alle Analyte.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
QC1380ICS012ICS023
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
format
single component solution
format
matrix material
format
single component solution
format
single component solution
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100, 300
Quality Level
300
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
analytical standard
grade
analytical standard, certified reference material
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
50-00-0
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Does this product already contain 2,4-DNPH or has 2,4-DNPH only been added to the product for CoA testing?
    1 answer
    1. This product does not contain 2,4-Dinitrophenylhydrazine (2,4 DNPH). (2,4 DNPH) was used as a derivatizing agent for QC analysis.
      Helpful?
  4. Does Product ICS045 contain methanol as a stabilizer?
    1 answer
    1. This product does have methanol in it
      Helpful?
  5. The CoA for the lot purchased lists the raw material potency as 35.2%, what is the purpose of this value? If I want to make a calibration curve using this, do I need to take this number into account? Or am I just using the 1000 mg/L for calculations?
    1 answer
    1. Raw material purity is included for traceability to the raw material. In some cases, it can also explain any low-level impurities that a customer might see in the provided chromatogram. Please use the certified value directly. No correction of the certified value is needed. It has already been corrected for the raw material purity.
      Helpful?
  6. hola, con respecto al producto ICS045, me gustaría saber que concentración tiene de formaldehído, puesto que en la información del producto pone 1000ug/ml y en el certificado de origen de ejemplo que se puede descargar, pone 1000mg/l.
    1 answer
    1. As listed in the properties section on the website, the concentration is 1000 μg/mL in H2O. The 1000 μg/mL may be converted to 1 mg/mL. Thus, the 1000mg/L reported in the Certificate is also correct.