Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
agency
NIOSH 2541, OSHA 52
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type calibration
packaging
ampule of 1 mL
concentration
2000 μg/mL in toluene
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description certified reference material, 2000 μg/mL in toluene | description certified reference material, 1000 μg/mL in methanol |
| application(s) environmental | application(s) environmental |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable |
| format single component solution | format single component solution |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade TraceCERT®, certified reference material | grade TraceCERT®, certified reference material |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
39.2 °F - closed cup
flash_point_c
4.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-88-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?