28405-U
Spritzen-Luer-Adapter
I.D. 10 mm, pk of 3
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
13111000
NACRES:
NB.21
Empfohlene Produkte
Beschreibung
for processing Dual-Layer Carbon Reversible Tubes using a glass luer syringe
Verpackung
pk of 3
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
ID
10 mm
Anwendung(en)
food and beverages
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)