Z683620
PP/PE-Spritze ohne Kanüle
luer lock tip, centered, capacity 20 mL, graduated, 1 mL, non-sterile
Synonym(e):
polypropylene syringes
Größe auswählen
€ 113,00
Größe auswählen
About This Item
€ 113,00
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduated 1 mL
Verpackung
pkg of 100 ea bulk packed
Kapazität
20 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit Ausnahme der Großpackungen, die in (nicht sterilen) Plastikbeuteln geliefert werden, sind die Spritzen einzeln verpackt (steril).
Nadeln getrennt bestellen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Verwandter Inhalt
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.