Merck
Z683590
PP/PE-Spritze ohne Kanüle
luer slip tip, centric, capacity 10 mL, graduated, 0.5 mL, non-sterile
Synonym(e):
polypropylene syringes
About This Item
UNSPSC-Code:
42142600
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduated 0.5 mL
Verpackung
pkg of 100 ea bulk packed
Kapazität
10 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Diese Spritzen aus Polypropylen mit Luer-Spitzen können mit Nadeln beliebiger Größe verwendet werden. Die unbiegsamen Polyethylen-Kolben dieser Einwegspritzen sind leicht überdimensioniert, wodurch eine auslaufsichere Abdichtung mit den Wänden des semi-flexiblen PP-Zylinders entsteht, die dennoch ein außerordentlich leichtes Aufziehen der Spritze ermöglichen. Keine zusätzlichen kontaminierenden Schmiermittel.
Mit Ausnahme der Großpackungen, die in (nicht sterilen) Plastikbeuteln geliefert werden, sind die Spritzen einzeln verpackt (steril).
Nadeln getrennt bestellen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Artikel
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.
LC-MS/MS determination of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in water samples using Supelclean™ ENVI-WAX™ SPE cartridges as per EPA Method 1633.