28399-U
Zweischichtiges reversibles Kohlenstoffröhrchen (Mikrosäule)
for use with Dioxin Sample Preparation Kit, O.D. 6.35-10 mm
Synonym(e):
Reversibles SPE-Kartuschenröhrchen aus Kohlenstoff
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass hardware
polyethylene frit
wire screens (hold carbon layers and frits in place)
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 1613
Zusammensetzung
bed wt., 100 mg (per carbon layer)
Verpackung
pk of 10
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
AD
6.35-10 mm
Oberflächenbereich
1200 m2/g , for Carboxen 1000
75 m2/g , for Carboxen 1016
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with 6.35/10mm Reducing Union (Cat. No. 28398-U)
for use with Dioxin Sample Preparation Kit
Allgemeine Beschreibung
Sie werden im Dioxin-Präparationssystem zur Isolierung und Trennung von polychlorierten Biphenylen (PCBs), Dioxinen und Furangruppen verwendet, basierend auf den verschiedenen Affinitäten dieser Verbindungen für die beiden Kohlenstoffschichten. [1]
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Die Festphasenextraktion (SPE) ist eine Technik zur schnellen, selektiven Probenvorbereitung und -aufreinigung vor einer chromatographischen Analyse (z. B. HPLC, GC, DC). Mit der SPE können Probenmatrizes ausgetauscht, Analyten konzentriert und Interferenzen und Verunreinigungen entfernt werden, um Ergebnisse zu verbessern und die analytische Säule zu schützen.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.