Merck
55227-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
Citrate Extraction Tube, pk of 50, suitable for EN 15662
Synonym(e):
QuEChERS
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
product name
Supel QuE, Citrate Extraction Tube, pk of 50, suitable for EN 15662
Materialien
polypropylene tube
Agentur
suitable for EN 15662
Produktlinie
Supel
Zusammensetzung
magnesium sulfate, 4 g
sodium chloride, 1 g (Cat. No. S7653)
sodium citrate dibasic sesquihydrate, 0.5 g (Cat. No. 71635)
sodium citrate tribasic dihydrate, 1 g (Cat. No. S4641)
Verpackung
pk of 50
Methode(n)
QuEChERS: suitable
Zentrifugenröhrchenvolumen
15 mL
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
ion exchange
Allgemeine Beschreibung
Dispersive SPE (dSPE), häufig auch als „QuEChERS“-Methode („Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe“ – Rasch, Einfach, Günstig, Effektiv, Robust und Sicher) bezeichnet, ist eine moderne Technik zur Probenpräparation, die bei Multirückstands-Pestizidanalysen von Nahrungsmitteln und landwirtschaftlichen Erzeugnissen zunehmend an Beliebtheit gewinnt.
Mit dem QuEChERS-Verfahren werden die Proben (Nahrungsmittel oder landwirtschaftliche Erzeugnisse) zunächst in Gegenwart von großen Mengen Salzen (z. B. Natriumchlorid und Magnesiumsulfat) und/oder Puffermitteln (z. B. Citrat) mit einem wässrigen, mischbaren Lösungsmittel (z. B. Acetonitril) extrahiert, um die Separation der Flüssigphase zu induzieren und säure- bzw. basenlabile Pestizide zu stabilisieren. Nach Schütteln und Zentrifugierung wird ein Aliquot der organischen Phase einer weiteren Reinigung mittels SPE unterzogen. Anders als bei herkömmlichen Methoden, bei denen SPE-Röhrchen genutzt werden, erfolgt die Reinigung bei der dispersiven SPE durch Mischen von SPE-Großmengen (z. B. Supelclean PSA, ENVI-Carb und/oder Discovery DSC-18) mit dem Extrakt. Nach der Probenreinigung wird die Mischung zentrifugiert; das Ergebnis ist ein Überstand, der entweder direkt analysiert oder vor der Analyse weiterer geringfügiger Behandlung unterzogen werden kann.
Supelco bietet eine Produktlinie von Flaschen und Zentrifugenröhrchen mit vorportionierten Mengen von Salzen und SPE-Sorptionsmitteln, um die aktuell am häufigsten verwendeten Methodenkonfigurationen zu unterstützen.
Anwendung
Supel QuE Citratröhrchen werden für die Bestimmung von Pestizidrückständen auf Gemüse mittels verschiedener analytischer Techniken verwendet.
Eignung
Geeignet für die Extraktion von ~10 g Lebensmittel- oder landwirtschaftliche Proben. Das Citrat dient der Pufferung der Extraktion auf pH 5,0 - 5,5. Bei diesem pH-Wert sind die meisten säure- und basenempfindlichen Pestizide stabil.
Rechtliche Hinweise
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 5
1 of 5
Monitoring survey of the use patterns and pesticide residues on vegetables in the Niayes zone, Senegal
Diop A, et al.
Chemosphere, 144, 1715-1721 (2016)
Pesticide analysis at ppt concentration levels: coupling nano-liquid chromatography with dielectric barrier discharge ionization-mass spectrometry
Mirabelli.FM, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 408(13), 3425-3434 (2016)
Steven J Lehotay et al.
Journal of chromatography. A, 1217(16), 2548-2560 (2010-02-11)
This article describes the comparison of different versions of an easy, rapid and low-cost sample preparation approach for the determination of pesticide residues in fruits and vegetables by concurrent use of gas and liquid chromatography (GC and LC) coupled to
Lijun Han et al.
Analytica chimica acta, 827, 40-46 (2014-05-17)
A new method of sample preparation was developed and is reported for the first time. The approach combines in-vial filtration with dispersive solid-phase extraction (d-SPE) in a fast and convenient cleanup of QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe)
Yelena Sapozhnikova et al.
Analytica chimica acta, 758, 80-92 (2012-12-19)
A multi-class, multi-residue method for the analysis of 13 novel flame retardants, 18 representative pesticides, 14 polychlorinated biphenyl (PCB) congeners, 16 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), and 7 polybrominated diphenyl ether (PBDE) congeners in catfish muscle was developed and evaluated using
Artikel
Pistachios 45% fat complicates pesticide analysis. But Z-Sep+ sorbent cleanup after QuEChERS extraction can reduce background for reliable results.
Dual-layer cartridge achieves efficient SPE clean-up for challenging pesticide residue testing in turmeric and spices.
2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.
Protokolle
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Verwandter Inhalt
QuEChERS ist eine schnelle, einfache, kostengünstige, effektive, robuste und sichere Probenaufreinigungsmethode, die zur Vorbereitung von Lebensmittel- und landwirtschaftlichen Proben für die Pestizidanalyse verwendet wird. QuEChERS basiert auf der Technik der Festphasenextraktion (SPE) zur Probenvorbereitung.
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.
Die Festphasenextraktion (SPE) ist eine Technik zur schnellen, selektiven Probenvorbereitung und -aufreinigung vor einer chromatographischen Analyse (z. B. HPLC, GC, DC). Mit der SPE können Probenmatrizes ausgetauscht, Analyten konzentriert und Interferenzen und Verunreinigungen entfernt werden, um Ergebnisse zu verbessern und die analytische Säule zu schützen.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC, application for SPE