Merck
27245
Supelco
Bördelkappen mit Viton® Septen
silver aluminum seal, diam. 20 mm, open center, 8 mm center hole, black Viton® septum, thickness 0.76 mm, pkg of × 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
black Viton® septum
silver aluminum seal
Leistungsmerkmale
closure type crimp seal
closure type crimp seal
open center 8 mm center hole
Verpackung
pkg of × 100 ea
Durchmesser
20 mm
Dicke
0.76 mm
Fitting
thread for 20 mm
Kompatibilität
for use with 20mm crimp top vial
Rechtliche Hinweise
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)