Merck
44419
Supelco
CERTAN® Kapillarflasche
1.5 mL bottle, diam. × H 12 mm × 50 mm
Synonym(e):
Kapillarflasche CERTAN®
Größe auswählen
10 EA
€ 143,00
€ 143,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
€ 143,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
€ 143,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Durchm. × H
12 mm × 50 mm
Volumen
1.5 mL
Allgemeine Beschreibung
HINWEIS: Verwenden Sie zum Extrahieren einer Lösung aus CERTAN®-Kapillarfläschchen eine Spritze mit einem Nadeldurchmesser von 0,8 mm oder kleiner und einer minimalen Länge von 70 mm.
Diese Fläschchen bieten den Vorteil einer versiegelten Ampulle mit der Flexibilität einer Schraubkappenflasche oder eines Septumfläschchens. Diese einzigartigen Schraubkappen-Probenbehälter mit einer Kapillaröffnung von 1,2 x 28 mm Höhe wurden zur Aufbewahrung von flüchtigen Proben und Referenzstandards konzipiert.
Vorteile:
  • Keine nennenswerte Konzentrationsänderung, selbst in geöffnetem Zustand
  • Sichere Lagerung, minimale Verdampfung
  • Minimiert das Kontaminationsrisiko
  • Proben einfüllen und entnehmen mit einer gängigen GC-Spritze
  • Im Wesentlichen Verschüttungssicher
  • Mit PTFE ausgekleidete Schraubkappe
Anwendungen:
  • Lagerung von Flüssigkeiten, die aus gängigen Glasampullen entfernt wurden
  • Lagerung von Stamm- und Standardlösungen
  • Lagerung von schwierigen Proben wie flüchtigen Halogenverbindungen oder BTEX-Aromaten
  • Archivierung von Produktions- oder QC-Proben und -Extrakten
Anwendung
Verwenden Sie zum Extrahieren einer Lösung aus CERTAN®-Kapillarfläschchen eine Spritze mit einem Nadeldurchmesser von 0,8 mm oder kleiner und einer minimalen Länge von 70 mm.
Rechtliche Hinweise
CERTAN is a registered trademark of LGC Group
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)