Fortfahren mit
27355
Septen, Viton®
black Viton®, diam. × thickness 22 mm × 0.060 in., for use with 20, 40, or 60 mL vial, pkg of 100 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
black Viton®
packaging
pkg of 100 ea
parameter
260 °C temp. limit
O.D.
22 mm
diam. × thickness
22 mm × 0.060 in.
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 20, 40, or 60 mL vial, for use with screw cap, 24-400
Legal Information
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z156485Z611964Z611980
description
black Viton®, diam. × thickness 22 mm × 0.060 in., for use with 20, 40, or 60 mL vial, pkg of 100 ea
description
Viton®
description
Viton®, I.D. × L 8 mm × 1 m
description
Viton®, I.D. × L 12 mm × 1 m
O.D.
22 mm
O.D.
-
O.D.
-
O.D.
-
material
black Viton®
material
Viton®
material
Viton®
material
Viton®
compatibility
for use with screw cap, 24-400, for use with 20, 40, or 60 mL vial
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
parameter
260 °C temp. limit
parameter
-
parameter
−50-200 °C temperature
parameter
−50-200 °C temperature
packaging
pkg of 100 ea
packaging
-
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
diam. × thickness
22 mm × 0.060 in.
diam. × thickness
-
diam. × thickness
-
diam. × thickness
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)