Merck
27146
Supelco
Deckeldichtung, PTFE
white PTFE, diam. × thickness 13 mm × 0.010 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE liner
white PTFE
Beschreibung
Oversized for better sealing ability.
Verpackung
pkg of 100 ea
Durchm. × Dicke
13 mm × 0.010 in.
Kompatibilität
for use with 4 mL vial
for use with screw cap, 13-425
Anwendung
Cap liner, PTFE may be used for Erlenmeyer flasks for COD determination.[1]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A Modified sealed oven-UV method of COD determination.
CHEN, JUNMING, TENGCHANG PAN, and CHINWANG HUANG
Eisei-kagaku, 40.4, 338-343 (1994)