Fortfahren mit
507482
Septen, PTFE/Silikon
red PTFE/white silicone, diam. 12 mm, pkg of 100 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE face, red PTFE/white silicone , silicone body
packaging
pkg of 100 ea
manufacturer/tradename
Chromacol 12-ST2
parameter
250 °C temp. limit
O.D.
12 mm
diam.
12 mm
application(s)
general analytical
General description
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
50861627236SU860142
description
red PTFE/white silicone, diam. 12 mm, pkg of 100 ea
description
blue PTFE/silicone, diam. × thickness 20 mm × 0.045 in., hardness 30 (Durometer: shore A), pkg of 100 ea
description
tan PTFE/silicone septa, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.125 in. × 2 mil, pkg of 100 ea
description
diam. × thickness 16 mm × 1.7 mm, pkg of 1000 ea
O.D.
12 mm
O.D.
20 mm
O.D.
20 mm
O.D.
16 mm
material
red PTFE/white silicone , PTFE face, silicone body
material
PTFE face, silicone body, blue PTFE/silicone
material
white silicon nitride septa, tan PTFE/silicone septa, silicone body, PTFE face
material
white PTFE/blue silicone
parameter
250 °C temp. limit
parameter
250 °C temp. limit
parameter
250 °C temp. limit
parameter
-
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
diam.
12 mm
diam.
-
diam.
-
diam.
-
manufacturer/tradename
Chromacol 12-ST2
manufacturer/tradename
Chromacol 20-ST101
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Septen, PTFE/Silikon
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)