Merck
27123-U
Supelco
Fläschchen, mit Schraubdeckel und offener Phenol-Schraubkappe, vormontiert
volume 2 mL, clear glass vial (standard opening - 4.6 mm), O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, PTFE/red rubber septum
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
PTFE/red rubber septum
black phenolic cap (open-top)
clear glass vial (standard opening - 4.6 mm)
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volumen
2 mL
Fitting
thread for 8-425
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)