Fortfahren mit
24708
Einsatz für 2-ml-Fläschchen mit Standardöffnung, 4,6 mm ID
volume 0.15 mL, conical polypropylene (with bottom spring), O.D. × H 5 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
conical polypropylene (with bottom spring)
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
5 mm × 30 mm
volume
0.15 mL
application(s)
general analytical
General description
Vial inserts allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Standard opening vials (4.6 mm ID) require a 5 mm OD insert.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
247052470124702
description
volume 0.15 mL, conical polypropylene (with bottom spring), O.D. × H 5 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
description
volume 0.15 mL, conical clear glass (with polyflange), O.D. × H 5 mm × 29 mm, pkg of 100 ea
description
volume 0.25 mL, clear glass (shell style), O.D. × H 5 mm × 31 mm, pkg of 200 ea
description
volume 0.25 mL, clear glass (shell style), O.D. × H 5 mm × 31 mm, pkg of 1000 ea
volume
0.15 mL
volume
0.15 mL
volume
0.25 mL
volume
0.25 mL
material
conical polypropylene (with bottom spring)
material
conical clear glass (with polyflange)
material
clear glass (shell style)
material
clear glass (shell style)
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 200 ea
packaging
pkg of 1000 ea
O.D. × H
5 mm × 30 mm
O.D. × H
5 mm × 29 mm
O.D. × H
5 mm × 31 mm
O.D. × H
5 mm × 31 mm
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)