Fortfahren mit
27356
Septen, weißes PTFE/Silikon
diam. × thickness 11 mm × 0.075 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121821
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE/silicone , white silicone body
packaging
pkg of 100 ea
parameter
250 °C temp. limit
O.D.
11 mm
diam. × thickness
11 mm × 0.075 in.
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 4 mL vial, for use with Screw Top, 13-425
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
272772736127374
description
diam. × thickness 11 mm × 0.075 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
description
red PTFE/white silicone, diam. × thickness 10 mm × 0.060 in., for use with 2 mL, 10/425 thread, large opening, pkg of 100 ea
description
septum diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.125 in. × 0.005 in., pkg of 100 ea
description
diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 125 mil × 0.005 in., for use with 20mm crimp seal, 22 mm cap, pkg of 1000 ea
O.D.
11 mm
O.D.
10 mm
O.D.
20 mm
O.D.
20 mm
material
white silicone body, PTFE/silicone
material
red PTFE/white silicone
material
white PTFE/silicone
material
white PTFE/silicone
compatibility
for use with 4 mL vial, for use with Screw Top, 13-425
compatibility
for use with 2 mL, 10/425 thread, large opening
compatibility
for use with 20 mm crimp seal, 22 mm cap
compatibility
for use with 20mm crimp seal, 22 mm cap
parameter
250 °C temp. limit
parameter
250 °C temp. limit
parameter
250 °C temp. limit
parameter
250 °C temp. limit
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 1000 ea
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Septen, weißes PTFE/Silikon
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)