Fortfahren mit
27019
Montierte Schraubkappe mit Loch und Septum aus PTFE/Silikon
black polypropylene hole cap, thread for 15-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE/silicone , black polypropylene hole cap
feature
closure type black polypropylene hole cap
packaging
pkg of 100 ea
septum thickness
1.5 mm
fitting
thread for 15-425
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 7 mL vial
Application
It may also be used in automated solid-phase microextraction-gas chromatography-mass selective detection (AutoSPME-GC-MSD) analyses for the determination of sugar-amino acid reaction mechanisms and production of branched-chain alkyl-substituted pyrazines.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
272622702227018
description
black polypropylene hole cap, thread for 15-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
description
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 100 ea
description
black polypropylene cap, thread for 24-400, PTFE/silicone, septum thickness 3 mm, for use with 20, 40, or 60 mL vial, pkg of 100 ea
description
black polypropylene hole cap, thread for 13-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
fitting
thread for 15-425
fitting
thread for 8-425
fitting
thread for 24-400
fitting
thread for 13-425
feature
closure type black polypropylene hole cap
feature
closure type black polypropylene hole cap
feature
closure type black polypropylene hole cap
feature
pre-assembled, closure type black polypropylene hole cap
material
black polypropylene hole cap, PTFE/silicone
material
PTFE/silicone , black polypropylene hole cap
material
black polypropylene cap, PTFE/silicone
material
PTFE/silicone , black polypropylene hole cap
compatibility
for use with 7 mL vial
compatibility
for use with 2 mL vial (standard opening)
compatibility
for use with 20, 40, or 60 mL vial
compatibility
for use with 4 mL vial
septum thickness
1.5 mm
septum thickness
1.5 mm
septum thickness
3 mm
septum thickness
1.5 mm
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)