Merck
27028-U
Supelco
Vials, Klarglas, Schraubverschluss, graduiert (nur Vial)
volume 40 mL, thread for 24-400, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear glass vial (with graduations)
Beschreibung
cap not included
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
graduated
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
29 mm × 82 mm
Volumen
40 mL
Fitting
thread for 24-400
Allgemeine Beschreibung
Fläschchen, Klarglas, Schraubverschluss, graduiert (nur Fläschchen, Volumen 40 ml) eignen sich grundsätzlich zur Injektion von Proben aus einem Autosampler. Die Spritzennadel des Autosamplers durchsticht bei der Injektion die Kappe des Fläschchens und entnimmt die erforderlichen Aliquote der Probe. Die Gewinde der Standardfläschchen sind 24–400.
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)