27026
Vials, Klarglas, Schraubverschluss, graduiert (nur Vial)
volume 15 mL, thread for 18-400, pkg of 100 ea
Empfohlene Produkte
Materialien
clear glass vial (with graduations)
Beschreibung
cap not included
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
graduated
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
21 mm × 70 mm
Volumen
15 mL
Fitting
thread for 18-400
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)