Fortfahren mit
27159
Fläschchen, mit Schraubdeckel und offener Phenol-Schraubkappe, vormontiert
volume 15 mL, clear glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, tan PTFE/silicone septum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
black phenolic cap (open-top), clear glass vial, tan PTFE/silicone septum
feature
closure type black phenolic hole cap, closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
21 mm × 70 mm
volume
15 mL
fitting
thread for 18-400
application(s)
general analytical
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
270072700827148
description
volume 15 mL, clear glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, tan PTFE/silicone septum
description
volume 7 mL, amber glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, tan PTFE/silicone septum
description
volume 15 mL, amber glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, tan PTFE/silicone septum
description
volume 7 mL, clear glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, tan PTFE/silicone septum
fitting
thread for 18-400
fitting
thread for 15-425
fitting
thread for 18-400
fitting
thread for 15-425
volume
15 mL
volume
7 mL
volume
15 mL
volume
7 mL
feature
closure type black phenolic hole cap, closure type screw top vial
feature
closure type black phenolic hole cap, closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial, closure type black phenolic hole cap
feature
closure type black phenolic hole cap, closure type screw top vial
material
clear glass vial, black phenolic cap (open-top), tan PTFE/silicone septum
material
amber glass vial, black phenolic cap (open-top), tan PTFE/silicone septum
material
tan PTFE/silicone septum, amber glass vial, black phenolic cap (open-top)
material
tan PTFE/silicone septum, clear glass vial, black phenolic cap (open-top)
O.D. × H
21 mm × 70 mm
O.D. × H
17 mm × 60 mm
O.D. × H
21 mm × 70 mm
O.D. × H
17 mm × 60 mm
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Do this septa heal once perfurated or can there be gas exchanges after that?
    1 answer
    1. The silicone layer of this septum reseals to an extent after perforation, but it is not recommended to rely on punctured septa to hold pressure or vacuum. Resealing properties are typically reduced after multiple perforations.