24707
Einsatz für 2-ml-Fläschchen mit Standardöffnung, 4,6 mm ID
volume 0.15 mL, conical clear glass (with bottom spring), O.D. × H 5 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
conical clear glass (with bottom spring)
Beschreibung
bottom spring
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
5 mm × 30 mm
Volumen
0.15 mL
Kompatibilität
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
Anwendung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)