Merck
Z188808
Supelco
Schwarze Kunststoffkappen
Solid top, white rubber liner, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
Größe auswählen
1000 EA
€ 275,00
€ 275,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1000 EA
€ 275,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
€ 275,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
black phenolic cap
white rubber liner
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic solid top cap
Verpackung
pkg of 1000 ea
NMR-Röhrchen-Durchm.
5 mm
Fitting
thread for 8-425
Allgemeine Beschreibung
It is autoclavable, easy sterilization, is used as a closure type for the containers used to contain substances in order to prevent contamination.
These autoclavable caps are designed to ensure the ultimate in product safety.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)