Wichtige Dokumente
25374
Omegawax GC-Kapillarsäule
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Agentur
meets requirements for USP G16
Parameter
50-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
265
df
0.50 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.53 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
Anwendung(en)
agriculture
biofuels
clinical
food and beverages
Säulenart
capillary polar
Allgemeine Beschreibung
USP-Code: Diese Säule entspricht den Anforderungen von USP G16.
Phase:
- Gebunden
- Poly(ethylenglykol)
- 50 °C bis 280 °C (isothermal oder programmiert)
Anwendung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Development and validation of a fatty acid methyl esterification method, using methanolic HCl reagent, for FAME analysis by GC of vegetable oils and fats.