Merck
Z742916
Liquinox® phosphatfreier Flüssigreiniger
3.8 L packs
Synonym(e):
USDA authorized detergent, anionic detergent, biodegradable cleaner, free rinsing cleaner, ultrasonic detergent
About This Item
UNSPSC-Code:
47131800
NACRES:
NB.34
Verpackung
pkg of 3.8 L
pkg of 4 × 3.8 L
Hersteller/Markenname
Alconox, Inc. 1201 (4 x 3.8 L)
Alconox, Inc. 1201-1 (3.8 L)
Methode(n)
tissue culture: suitable
Anwendung(en)
detection
Allgemeine Beschreibung
Konzentriertes, anionisches Reinigungsmittel für die manuelle und Ultraschall-Reinigung. Freies Spülen für zuverlässige Ergebnisse ohne störende Rückstände. Äußerst mild und vollständig löslich in hartem und weichem Wasser. Vom US-Landwirtschaftsministerium (USDA) zugelassen. Verdünnung: 1:100. pH 8,5
Rechtliche Hinweise
Liquinox is a registered trademark of Alconox, Inc.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable