Wichtige Dokumente
23163
Thermogreen® LB-2 Septen, feste Scheiben
diam. 11 mm ( 7/16), pkg of 250 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 250 ea
Durchmesser
11 mm ( 7/16)
Kompatibilität
for use with Agilent/HP 5880, 5890, 6850, 6890
for use with PerkinElmer Sigma series, 900, 990, 8000, AutoSystem, Clarus 500
for use with Varian 1078, 1079
for use with Varian SPI
for use with Varian capillary injectors
Allgemeine Beschreibung
- Sehr geringes Ausbluten über eine große Bandbreite von Einlass-Temperaturen (100 °C bis 350 °C) hinweg.
- Bereits konditioniert und gebrauchsfertig
- Einfachere Penetration der Nadel und hohe Toleranz gegenüber Einstichen (ideal für Autosampler)
- Exklusive Gummi-Formulierung von Supelco
Anwendung
- Minimierung der Extraktion von Analyten auf die Festphasen-Mikroextraktionsfaser (SPME) oder deren Verlust bei Entnahme vom Fläschchen während der Analyse durch GC-MS.[3]
- Thermoresistente Septa werden in einem GC-Instrument verwendet, um Trägergasleckagen, nicht relevante Peaks und Verunreinigung durch Phthalat zu verhindern.[4]
- Thermoresistente Septa werden zusammen mit einem Dicknadelschutz in GC-Instrumenten verwendet, um von Mikrospritzen verursachte irreversible Schäden zu vermeiden.[5]
- Sie werden ferner in Zulauf-Probenahmeanschlüssen in Gaschromatographen verwendet.[6]
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)