Fortfahren mit
20562
Manueller Blasendurchflussmesser (Standardversion)
flow meter volume 10 mL, pkg of 1 ea
Synonym(e):
FLUSSMESSER 10ML 1 STÜCK
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41112500
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
flow meter volume
10 mL
General description
Verwenden Sie diese Blasenzähler, um Splitter- oder Detektorflüsse zu messen oder um Pumpen für die Luftprobenahme zu kalibrieren. Gasflussmesser sind in folgenden Größen und Unterteilungen erhältlich: 10mL mit 1mL; 25mL mit 5mL; 50mL mit 10mL; 100mL mit 20mL; 500mL mit 50mL und 1000mL mit 100mL-Unterteilung. Der 500mL und der 1000mL-Blasenzähler kann zur Messung von positiven und negativen Flüssen eingesetzt werden.
Bubble flowmeter is a simple and precise way to measure flow rates of gases. It is the most common device for measuring a volumetric flow rate. This unit has a buret of appropriate volume fitted with rubber bulb at the bottom and a side arm. Air is passed into the buret and the bulb filled with soap solution is squeezed. This causes a soap bubble to enter the buret. The time taken for the bubble to travel in considered as known volume, used to calculate the flow rate.
Application
Bubble flowmeter may be used to manually control the flow at the system outlet during analysis of perfluorobutane (PFB) in the exhaled rat air using respiration-metabolism chamber system and a GC-MS method. Bubble flowmeters can be used to check splitter or detector flow or to calibrate personal pumps for accurate air sampling.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
204312041423771
description
flow meter volume 10 mL, pkg of 1 ea
description
flow meter volume 25 mL, pkg of 1 ea
description
size 500 mL
description
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
flow meter volume
10 mL
flow meter volume
25 mL
flow meter volume
-
flow meter volume
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)