Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41112500
NACRES:
SB.54
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenparameter
0-33 mL/min flow rate
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
General description
Durch ihre exzellente Meßgenauigkeit sind diese Rotameter ideal für chromatographische Zwecke. Jedes Rotameter besteht aus einem Flußrohr und vier auswechselbaren Schwimmern. Standard-Fluß-Tabellen (ml/min STP) werden mitgeliefert. Die Rotameter können leicht an jedem Chromatographen befestigt oder mit dem gesondert erhältlichen Tripod-Ständer aufgestellt werden. Mit oder ohne Nadelventil erhältlich.
Rotameters are suitable for low flow measurement. They can only be used on clean fluids. Typically rotameters have a tapered metering tube which is mounted vertically with small end at the bottom and a float which is free to move within the tube. The fluid to be measured enters at the bottom of the tube, passes upwards around the float and out at the top. The increase and decrease of flow causes the float to rise higher or drop to low respectively. The flow rate is hence determined by direct observation of the position of the float in the metering tube.
Application
Disclaimer
The units are not calibrated unless requested. These come with a total of 4 different floats - if they need calibration for each 4 x (calibration charge) plus the price of the meter.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Supelco Rotameter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?