Merck
22999
Supelco
Valco® Verbinder
internal reducing, bore 0.75 mm, for connecting 1/8 to 1/16 in.
Synonym(e):
Internes Reduzierstück
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
stainless steel (nuts and ferrules included)
Verpackung
pkg of 1 ea
Bohrung
0.75 mm
Fitting
1/16 in. Valco
1/8 in. Valco
Kompatibilität
for connecting 1/8 to 1/16 in.
Allgemeine Beschreibung
Edelstahl, wenn nicht anders angegeben. Mit Nut und Ferrules.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)